missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molecular Probes™ BODIPY™ FL (4,4-Difluoro-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacene-3-Propionic Acid)

BODIPY™ FL (4,4-difluoro-5,7-diméthyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacène-3-acide propionique)

Marque:  Molecular Probes™ D2183

357.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.


Code produit. 11590246

  • 471.00€ / 5mg
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

L’acide propionique BODIPY™ FL réactif à l’amine peut être utilisé pour créer des bioconjugués verts fluorescents après l’activation carbodiimide de l’acide carboxylique sur le colorant et la réaction avec les amines. Le colorant BODIPY™ FL électroniquement neutre présente les spectres les plus proches de la fluorescéine des colorants BODIPY™ fluorescents verts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

5 mg
Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Température ambiante
BODIPY™ FL
BODIPY™
Acide propionique FL
Amine
Acide carboxylique
Colorants BODIPY
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.