Learn More
Hydrate de BOC-L-sérine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10043280
Hydrate de BOC-L-sérine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10043280
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10043280
Marque: Thermo Scientific Acros 275660050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3262-72-4
Formule moléculaire C8H15NO5
Poids moléculaire (g/mol) 205.21
Numéro MDL MFCD00037243
Clé InChI FHOAKXBXYSJBGX-MLHKIVSYNA-N
Synonyme boc-ser-oh, n-boc-l-serine, boc-l-serine, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine, n-boc-serine, s-n-boc-serine, n-tert-butoxycarbonyl serine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-serine, boc-l-ser
CID PubChem 98766
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau BOC-L-Serine hydrate
Point de fusion 84.0°C to 89.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3·
Rotation spécifique − 8.10
Eau 7.5 to 8.0% (K.F.)
Nom IUPAC 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-hydroxypropanoic acid
Quantité 5 g
Point d’éclair 186°C
Poids de la formule 205.21
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Technique
Forme physique Poudre
Nom du produit
Hydrate de BOC-L-sérine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >