Learn More
BOC-L-méthionine, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10723061
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2488-15-5
Formule moléculaire C10H19NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 249.33
Numéro MDL MFCD00065586
Clé InChI IMUSLIHRIYOHEV-ZETCQYMHSA-N
Synonyme boc-l-methionine, boc-met-oh, n-boc-l-methionine, n-tert-butoxycarbonyl-l-methionine, tert-butoxycarbonyl-l-methionine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylthio butanoic acid, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-methionine, methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, l-methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
CID PubChem 89857
SMILES CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau BOC-L-Methionine
Point de fusion 47.0°C to 53.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Rotation spécifique − 23.00
Eau 0.5% max. (K.F.)
Nom IUPAC acide (2S)-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]-4-méthylsulfanylbutanoïque
Quantité 5 g
Poids de la formule 249.33
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • BOC-L-Methionine
Nom du produit
BOC-L-méthionine, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >