Learn More
Novus Biologicals™ Boc-D(OMe)-FMK Inhibitor
Code produit. p-5538743 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
Code produit. 18126202
Marque: Novus Biologicals™ NBP2293955MG
Applications: In vitro assay, In vivo assay, Block/Neutralize
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Blocking/Neutralizing, In vitro assay, In vivo assay
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles
Quantité 5 mg
Type de produit Boc-D(OMe)-FMK Inhibitor
Poids moléculaire 263
Inhibiteurs Boc-D(OMe)-FMK
Forme Semi-solid
Usage exclusivement réservé à la recherche