Learn More
Brady™ Imprimante pour étiquettes monochrome BMP71
Imprimante d’étiquettes portative
Marque: Brady™ 710627
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fleuron de la gamme d’imprimantes portatives Brady, l'imprimante d’étiquettes mobile BMP™71 est une imprimante portative haut de gamme d’étiquettes pour câbles et fils, idéale pour les marchés des télécoms, de la télématique et de l’électricité, mais aussi parfaite pour imprimer les panneaux et étiquettes de santé et de sécurité dans divers autres environnements de travail.
- Marquage électronique et général, identification en laboratoire, identification de sécurité, marquage des fils et câbles
- Ruban continu et étiquettes de découpe
- 500+ symboles inclus
- Largeur maximale de l’étiquette : 50,8 mm
- Utilisation recommandée par jour : 1000
- Largeur d’impression maximale : 45,97 mm
- Vitesse d’impression 38 mm/s
- Résolution 300 dpi
- Hauteur 116,80mm
Spécification
Label Printer | |
Thermal Transfer | |
241.3 mm | |
332.70 mm | |
Monochrome | |
2 label rolls, 1 black ribbon cartridge, rechargeable battery, AC adapter, USB communication cable, adapter for TLS2200™ / HandiMark™ material roll, Quick Start Guide, product CD (with printer drivers, examples, comprehensive user manual), cleaning | |
200 Mo - jusqu'à 100 000 étiquettes | |
300 dpi | |
USB | |
2.49 kg | |
1 Ea. | |
220 V |
LCD | |
332.70 mm | |
116.80 mm | |
241.30 x 332.70 mm | |
AZERTY Keyboard, EU Plug, LabelMark Software | |
Dutch, English, French, German | |
38.10 mm/sec. | |
LabelMark, Markware | |
4 à 49°C | |
Étiquetage général et marquage des composants électroniques, identification des laboratoires, panneaux de sécurité, marquage des fils et des câbles. | |
2 ans |