Learn More
Brady™ Kit d’imprimante pour étiquettes BMP51, EU
Fabricant d’étiquettes portatif multi-fonctionnalités pour fabriquer rapidement des étiquettes en déplacement. Le kit d’imprimante d’étiquettes Brady™ BMP51 comprend une lame intégrée et utilise des cartouches faciles à charger par le haut.
Marque: Brady™ 710896
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 5.55100kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
Description
Étiqueteuses, BMP51• Imprimantes compactes et polyvalentes avec Bluetooth intégré
• Permettent une identification précise des échantillons de laboratoire
• Impression rapide et facile des petits caractères et des codes-barres en 2D
• Possibilité d’imprimer des étiquettes pour les tubes cryogéniques, tubes à centrifuger, plaques à puits, pailles, lames, cassettes d’inclusion, etc.
• Étiquettes spécialement conçues pour une utilisation en laboratoire, résistant à des environnements difficiles (azote liquide, congélateurs et autoclaves)
• BMP51 - équipée d’un clavier QWERTY et de connexions USB et Bluetooth de série
Spécification
Label Printer | |
Thermal Transfer | |
90 mm | |
38.1 mm | |
QWERTY | |
Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Norwegian (Bokmål), Portuguese, Spanish, Swedish | |
25.4 mm/sec. | |
LabelMark | |
1.4 kg | |
1 Ea. | |
Lithium ion battery and AC power |
Monocolor LCD | |
115 mm | |
225 mm | |
Monochrome | |
This printer ships in a hard case with a Rechargeable Lithium Ion Battery, USB Cable, AC adaptor with power cord, Product CD, Brady Printer Drivers CD, Quick Start Guide, a Bluetooth network card, LabelMark Standard Labelling Software and an MC1-1000-422 | |
48 MB - up to 25,000 labels | |
300 dpi | |
USB, Bluetooth. Optional: Ethernet, WiFi | |
Electrical, datacom, facility/safety, product and panel manufacturing, and laboratory labelling applications | |
2 Years |