Learn More
Brady™ BMP51/53 Labelmaker Labels, Rectangle
Étiquettes de câbles et de fils appréciées.
Marque: Brady™ 143272
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Matériau conforme conçu pour adhérer à des surfaces, des fils et des câbles très incurvés
- Comporte une zone imprimable blanche avec une queue transparente qui s’enroule autour du marqueur
- Les queues transparentes servent de surlaminé pour protéger le texte, offrant une meilleure résistance à l’abrasion, à la saleté, aux huiles, aux solvants, à l’eau et à une manipulation excessive
Spécification
Black on White/Transparent | |
38.10 mm | |
0.102 mm | |
Self-laminating BMP51/53 Labelmaker Labels | |
Rectangle | |
UL Recognized to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R6200 ribbons. See UL files MH17154 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognized B-427 labels. Brady sells both UL Recognized B-427 labels and non-approved labels depending on customer requirements. |
Vinyl | |
152.40 mm | |
Acrylic | |
Matte | |
-70°C to 70°C | |
40/Pk. |