Learn More
Brady™ Cartouches pour étiqueteuses BMP™51 / BMP™53 : Vinyle intérieur / extérieur CleanLift™
Click to view available options
Couleur:
Blanc sur bleu
Blanc sur rouge
Blanc sur vert
Noir sur blanc
Noir sur jaune
Noir sur orange
Noir sur transparent
Rouge sur blanc
Hauteur (métrique):
609,6 cm
762 cm
Largeur (métrique):
12,70 mm
38,10 mm
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Description
Cartouches BMP™51/BMP™53 :Les étiquettes en vinyle CleanLift™ sont fabriquées en vinyle à faible retrait durable avec adhésif très puissant, idéal pour le marquage des tuyaux, de l’équipement, des étagères et de presque toutes les autres surfaces industrielles.
- Matériau très souple avec adhésif permanent très adhérent pour surfaces rugueuses, très texturées, sales et agressives—notamment extérieures
- Se conforment et adhèrent aux surfaces "difficiles" telles que des parpaings peints, du bois peint, du plastique texturé, des tuyaux à chemise de papier et des boîtes moulées par soufflage
- Résistantes aux expositions aux produits chimiques, graisses et huiles, pulvérisations de sels, nettoyeurs et détergents et la saleté industrielle en général
- La cartouche tout-en-un comprend un ruban et une recharge d’étiquettes
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc sur rouge |
| À utiliser avec (équipement) | BBP31 Sign and Label Printer, GlobalMark Industrial Label Maker, MiniMark Industrial Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, Labelizer Plus Sign and Label Maker |
| Matériau | Vinyle |
| Longueur (impériale) | 25 ft |
| Largeur (impériale) | 0,5 in |
| Longueur (métrique) | 7,62 m |
| Largeur (métrique) | 12,70 mm |
| Hauteur (métrique) | 762 cm |
| Épaisseur (impériale) | 0,004 in |
| Épaisseur (métrique) | 0,102 mm |
| Afficher plus |