Learn More
Brady™ Cartouches pour étiqueteuses BMP™51 / BMP™53 : Vinyle intérieur / extérieur CleanLift™
Code produit. 12734079
Click to view available options
Couleur:
Blanc sur bleu
Blanc sur rouge
Blanc sur vert
Noir sur blanc
Noir sur jaune
Noir sur orange
Noir sur transparent
Rouge sur blanc
Hauteur (métrique):
609,6 cm
762 cm
Largeur (métrique):
12,70 mm
38,10 mm
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 12734079
Marque: Brady™ 143395
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cartouches BMP™51/BMP™53 : Les étiquettes en vinyle CleanLift™ sont fabriquées en vinyle à faible retrait durable avec adhésif très agressif, idéal pour le marquage des tuyaux, de l’équipement, des étagères et de presque toutes les autres surfaces industrielles.
Cartouches BMP™51/BMP™53 :Les étiquettes en vinyle CleanLift™ sont fabriquées en vinyle à faible retrait durable avec adhésif très puissant, idéal pour le marquage des tuyaux, de l’équipement, des étagères et de presque toutes les autres surfaces industrielles.
  • Matériau très souple avec adhésif permanent très adhérent pour surfaces rugueuses, très texturées, sales et agressives—notamment extérieures
  • Se conforment et adhèrent aux surfaces "difficiles" telles que des parpaings peints, du bois peint, du plastique texturé, des tuyaux à chemise de papier et des boîtes moulées par soufflage
  • Résistantes aux expositions aux produits chimiques, graisses et huiles, pulvérisations de sels, nettoyeurs et détergents et la saleté industrielle en général
  • La cartouche tout-en-un comprend un ruban et une recharge d’étiquettes
Spécification
Couleur Blanc sur vert
À utiliser avec (équipement) BBP31 Sign and Label Printer, GlobalMark Industrial Label Maker, MiniMark Industrial Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, Labelizer Plus Sign and Label Maker
Matériau Vinyle
Longueur (impériale) 25 ft
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12,70 mm
Hauteur (métrique) 762 cm
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Type d’adhésif Permanent
Stérilité Non stérile
Finition Brillant
Plage de températures (impériale) De -40 à 180°F
Plage de températures (métrique) De -40°C à +82°C
Certifications/Conformité ASTM D 523, PSTC-133, RoHS
À utiliser avec (application) Marqueurs de tuyauterie, ruban fléché, marquage d'entrepôt, panneaux d'avertissement, panneaux de sécurité, étiquettes d'éclair d'arc et étiquettes visuelles de lieu de travail pour une utilisation intérieure/extérieure.
Quantité 1 pièce