Learn More
Kimberly-Clark™ Essuyeur WypAll™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
L
Conditionnement:
1 rouleau
Description
- Idéal pour les tâches d’essuyage moyennes, telles que le polissage du verre, le nettoyage des surfaces et des outils
- La technologie de feuille de base Airflex™ est suffisamment solide pour mener à bien n’importe quel travail du début à la fin sans s’effondrer et suffisamment absorbante pour nettoyer facilement la plupart des déversements
- Lingette à usage unique
- Certifiés pour le contact alimentaire
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes L20 |
| Longueur (impériale) | 11.81 in. |
| Longueur (métrique) | 30 cm |
| Largeur (impériale) | 11.81 in |
| Largeur (métrique) | 380 mm |
| Matériau | Tissu AIRFLEXtrade; |
| Certifications/Conformité | ISO 14001, ISO 9001 |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (L x l) | L |
| Format | Rouleau |
| Afficher plus |