Learn More
Chlorure de tétrazolium bleu, Thermo Scientific Chemicals
36.50€ - 552.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1871-22-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C40H36Cl2N8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 731.68 |
Numéro MDL | MFCD00040933 |
Clé InChI | RCEHREKDVGHYAM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | blue tetrazolium chloride, tetrazolium blue, tetrazolium blue chloride, blue tetrazolium, dimethoxy neotetrazolium, 4-anisyltetrazolium blue, 3,3'-3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diyl bis 2,5-diphenyl-2h-tetrazol-3-ium chloride, 3,3'-dianisole-4,4'-bis 3,5-diphenyltetrazolium chloride, 3,3'-dianisolebis 4,4'-3,5-diphenyl tetrazolium chloride, 3,3'-3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylene bis 2,5-diphenyl-2h-tetrazolium chloride |
CID PubChem | 9853362 |
ChEBI | CHEBI:75198 |
Nom IUPAC | 2-[4-[4-(3,5-Diphényltétrazol-2-ium-2-yl)-3-méthoxyphényl]-2-méthoxyphényl]-3,5-diphényltétrazol-2-ium ; Dichlorure |
SMILES | [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1N1NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(N2NC(=NN2C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C(OC)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11434144
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12502.03 |
1 g |
36.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11444144
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12502.06 |
5 g |
137.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11454144
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12502.14 |
25 g |
552.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Blue Tetrazolium chloride is useful in the prepartion of DNA cation complexes and immunoadsorbents for anti-DNA antibodies. It is used in assay of reducing sugars. In combination with 4-nitrocatechol, tetrazolium blue chloride forms a ternary complex with molybdenum(VI) for extraction and spectrophotometric determination of molybdenum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de tétrazolium bleu est utile dans la préparation de complexes de cations d’ADN et d’immunoadsorbants pour les anticorps anti-ADN. Il est utilisé dans le dosage des sucres réducteurs. En association avec le 4-nitrocatéchol, le chlorure bleu de tétrazolium forme un complexe ternaire avec le molybdène(VI) pour l’extraction et la détermination spectrophotométrique du molybdène.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude (5 mg/ml), le méthanol (50 mg/ml), l’éthanol et le chloroforme. Insoluble dans l’acétone.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
1871-22-3 | |
731.68 | |
RCEHREKDVGHYAM-UHFFFAOYSA-N | |
9853362 | |
2-[4-[4-(3,5-Diphényltétrazol-2-ium-2-yl)-3-méthoxyphényl]-2-méthoxyphényl]-3,5-diphényltétrazol-2-ium ; Dichlorure |
C40H36Cl2N8O2 | |
MFCD00040933 | |
blue tetrazolium chloride, tetrazolium blue, tetrazolium blue chloride, blue tetrazolium, dimethoxy neotetrazolium, 4-anisyltetrazolium blue, 3,3'-3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diyl bis 2,5-diphenyl-2h-tetrazol-3-ium chloride, 3,3'-dianisole-4,4'-bis 3,5-diphenyltetrazolium chloride, 3,3'-dianisolebis 4,4'-3,5-diphenyl tetrazolium chloride, 3,3'-3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylene bis 2,5-diphenyl-2h-tetrazolium chloride | |
CHEBI:75198 | |
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1N1NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(N2NC(=NN2C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C(OC)=C1 |
Spécification
Blue Tetrazolium chloride | |
∼255°C (decomposition) | |
MFCD00040933 | |
14,9244 | |
Soluble in hot water (5mg/ml),methanol (50mg/ml),ethanol,and chloroform. Insoluble in acetone. | |
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1N1NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(N2NC(=NN2C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C(OC)=C1 | |
731.68 | |
CHEBI:75198 |
1871-22-3 | |
C40H36Cl2N8O2 | |
3894077 | |
blue tetrazolium chloride, tetrazolium blue, tetrazolium blue chloride, blue tetrazolium, dimethoxy neotetrazolium, 4-anisyltetrazolium blue, 3,3'-3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diyl bis 2,5-diphenyl-2h-tetrazol-3-ium chloride, 3,3'-dianisole-4,4'-bis 3,5-diphenyltetrazolium chloride, 3,3'-dianisolebis 4,4'-3,5-diphenyl tetrazolium chloride, 3,3'-3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylene bis 2,5-diphenyl-2h-tetrazolium chloride | |
RCEHREKDVGHYAM-UHFFFAOYSA-N | |
2-[4-[4-(3,5-Diphényltétrazol-2-ium-2-yl)-3-méthoxyphényl]-2-méthoxyphényl]-3,5-diphényltétrazol-2-ium ; Dichlorure | |
9853362 | |
727.66 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 217-488-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only