Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Blue Super Duty Autoclavable SMS Muff Cover
This 88 g/m2 SMS Autoclavable Muff Cover provides a microbial barrier ideal for pharmaceutical production applications.
1622.18€ - 3244.37€
Spécification
Type de produit | Round Cover |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Type de bouchon | Elastic |
Couleur | Dark Blue |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17964136
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP600-03 |
1.3 to 2.54 cm | 1.27 to 2.54 cm |
1622.18€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17974126
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP600-04 |
2.54 to 4.4 cm | 2.54 to 4.4 cm |
1622.18€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17984136
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP600-05 |
4.4 to 6.4 cm | 4.4 to 6.35 cm |
1792.94€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17964126
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP600-06 |
5.1 to 7 cm | 5.1 to 7 cm |
1963.70€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17914146
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP600-07 |
6.4 to 10.2 cm | 6.35 to 10.2 cm |
2134.45€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17984126
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP600-08 |
8.9 to 10.2 cm | 8.9 to 10.2 cm |
2305.21€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17974136
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP600-09 |
10.2 to 14 cm | 10.2 to 14 cm |
2390.59€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17994126
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP600-12 |
14 to 20.3 cm | 14 to 20.3 cm |
3244.37€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17914136
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP600-16 |
20.3 to 30.5 cm | 20.3 to 30.5 cm |
2134.45€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17934146
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP600-18 |
25.4 to 35.6 cm | 25.4 to 35.6 cm |
2262.52€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Eliminate the need for cutting sheets of sterilization wrapping materials and securing them with autoclave tape and rubber bands
- Cost effective, time saving approach standardizes the equipment preparation process, minimizes particulate generation, while also ensuring good aseptic technique upon removal after sterilization
- Eliminates autoclave tape residue
- Designed for autoclave cycles (121°C to 135°C)
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation and setup of equipment
- Hydrophobic and resists tearing and punctures
- Lint-free
- Manufactured and packaged in ISO certified cleanrooms
- Conveniently packaged: 100 covers per heat-sealed and labeled poly bag
- Certificates of Conformance sent with all shipments
- Made in USA
Spécification
Round Cover | |
Elastic | |
Single-use | |
Non stérile |
Autoclavable | |
Dark Blue | |
Reinforced Multicoated Plastic | |
121°C à 135°C |