missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Combinaison SPP bleue
Click to view available options
Dimensions:
XL
2XL
3XL
Description
- Capuche avec élastique de serrage.
- Fermeture éclair.
- Élastique de serrage sur les poignets, la taille et les chevilles.
- Légèreté
- Jetable
- Confortable
Spécification
Spécification
Type de produit | General Purpose Coveralls |
Dimensions | XL |
Sexe | Unisex |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Bleu |
Jetable | Single-use |
Stérilité | Non-sterile |
Résistance | Abrasion |
Certifications / conformité (Europe) | 1. Annexe II, livre III, titre I, quatrième partie du code du travail2. Article R412-233. EN530 Article R4311-12 |
À utiliser avec (application) | Visiteurs, industries agroalimentaires, nettoyage, emballage, entretien |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'