Learn More
Syngene™ Transilluminateur LED Slimline bleu avec plateau coulissant
Transilluminateur LED adapté à divers besoins en imagerie.
Marque: Syngene™ GX-ULTRA-SLIM-LED
Code nomenclature Nacres: NB.79
Informations supplémentaires : Poids : 4.00000kg
Description
- Éclairage LED épiscopique homogène à lumière bleue
- Haute sensibilité avec un rapport signal / bruit amélioré
- Utilisez pour l’imagerie toute une gamme de fluorophores : EtBr, SYBRSafe, GelGreen, SYBR Gold, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed
- La LED est sans danger pour la peau et les yeux et n’entraîne aucune altération de l’ADN
Spécification
470 nm | |
Transilluminateur | |
Plateau coulissant | |
7 x 12 cm |