Learn More
Vitlab™ Bécher gradué à échelle augmentée, bleu
Utilisez ces béchers en PP pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les béchers gradués à échelle bleue en relief VITLAB™ possèdent une poignée stable facile à saisir et une échelle bleue gravée facile à lire.
Marque: Vitlab™ 444081
94.28 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23277" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.64700kg
Description
- Bécher en polypropylène très transparent
- Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
Spécification
Transparent | |
3000 ml | |
242 mm | |
Bécher | |
Oui | |
Échelle gravée bleue |
170 mm | |
PP | |
6/boîte | |
Autoclavables | |
DIN EN 285 |