Learn More
Vitlab™ Bécher gradué à échelle augmentée, bleu
Utilisez ces béchers en PP pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les béchers gradués à échelle bleue en relief VITLAB™ possèdent une poignée stable facile à saisir et une échelle bleue gravée facile à lire.
Marque: Vitlab™ 445081
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
- Bécher en polypropylène très transparent
- Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
Spécification
Transparent | |
5000 ml | |
270 mm | |
Bécher | |
Oui | |
Échelle gravée bleue |
210 mm | |
PP | |
6/boîte | |
Autoclavables | |
DIN EN 285 |