Learn More
Fisherbrand™ Micro barreau d’agitation en PTFE à code couleur
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
2mm
5mm
7mm
8mm
10mm
15mm
Diamètre (métrique):
1,5mm
2mm
3mm
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Bleu |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Diamètre (métrique) | 1,5mm |
| Longueur (métrique) | 15mm |
| Quantité | 5/boîte |
| Forme | Micro |