Learn More
3M™ Blouses de laboratoire cousues en polypropylène, de couleur bleue
À utiliser pour les applications où l’hygiène est importante. Les blouses de laboratoire jetables pour visiteurs 3M Series sont en PP léger.
109.01€
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire |
---|---|
Matériau | PP |
Couleur | Bleu |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Type de manchette | Élastique |
Description
- Idéales pour les applications d’hygiène
- 100 % PP doux, respirant et léger
- Fermeture éclair
- Poche interne
Spécification
Blouse de laboratoire | |
Bleu | |
Élastique | |
Surfilée | |
Pour l’entretien général, la restauration, la fabrication de composants électroniques, les laboratoires | |
Emballage individuel |
PP | |
Fermeture éclair | |
Oui | |
CE catégorie 1 | |
Poche interne pour les utilisateurs gauchers (mesurent 13 x 12 cm (H x l) |