Learn More
3M™ Blouses de laboratoire cousues en polypropylène, de couleur bleue
Code produit. 12991325
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 12991325
Marque: 3M™ 7000089701
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser pour les applications où l’hygiène est importante. Les blouses de laboratoire jetables pour visiteurs 3M Series sont en PP léger.
  • Idéales pour les applications d’hygiène
  • 100 % PP doux, respirant et léger
  • Fermeture éclair
  • Poche interne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire
Dimensions L
Matériau PP
Couleur Bleu
Type de bouchon Fermeture éclair
Type de manchette Élastique
Jetable Oui
Type de couture Surfilée
Taille (impériale) de la poitrine 36 à 38 po
Taille (métrique) de la poitrine 91 à 97 cm
Certifications/Conformité Catégorie CE 1
À utiliser avec (application) Poussière et liquides non dangereux
Comprend Poche interne pour les utilisateurs gauchers (13 x 12 cm (H x l))
Type d’emballage Emballage individuel