Learn More
3M™ Blouses de laboratoire cousues en polypropylène, de couleur bleue
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Idéales pour les applications d’hygiène
- 100 % PP doux, respirant et léger
- Fermeture éclair
- Poche interne
Spécification
Spécification
| Type de produit | Blouse de laboratoire |
| Dimensions | 2XL |
| Matériau | PP |
| Couleur | Bleu |
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Oui |
| Type de couture | Surfilée |
| Taille (impériale) de la poitrine | 40 à 43 po |
| Taille (métrique) de la poitrine | 102 à 109 cm |
| Afficher plus |