Learn More
Kautex™ Bouchons à vis en PP bleus
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 10 à 1000 ml
Flacon de 2500 ml
Diamètre (métrique):
32 mm
45 mm
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Description
- Joint conique étanche
- Couleur bleue pour l’identification du contenu
- Structure en polypropylène pour une résistance et une durabilité
- Disponibles pour les flacons avec des capacités de 10 à 2500 ml
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Comprend | Anneau d’extraction et joint conique |
| Matériau | PP |
| Filetage (métrique) | 00 mm |
| Finition de col | 00 mm |
| Type de produit | Bouchon à vis |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon de 10 à 1000 ml |
| Diamètre (métrique) | 32 mm |