Learn More
Kautex™ Bouchons à vis en PP bleus
Code produit. 10289060
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 10 à 1000 ml
Flacon de 2500 ml
Diamètre (métrique):
32 mm
45 mm
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Code produit. 10289060
Marque: Kautex™ 2000076305
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournissent une inviolabilité avec une bague d’extraction et un joint conique. Les bouchons à vis en polypropylène bleus Kautex™ sont rainurés pour une ouverture facile à saisir.
  • Joint conique étanche
  • Couleur bleue pour l’identification du contenu
  • Structure en polypropylène pour une résistance et une durabilité
  • Disponibles pour les flacons avec des capacités de 10 à 2500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Comprend Anneau d’extraction et joint conique
Matériau PP
Filetage (métrique) 00 mm
Finition de col 00 mm
Type de produit Bouchon à vis
À utiliser avec (équipement) Flacon de 2500 ml
Diamètre (métrique) 45 mm