Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation octaédral en PTFE à code couleur
À utiliser quand une identification visuelle rapide est capitale. Le barreau d’agitation octaédral en PTFE à code couleur Fisherbrand™ est disponible en trois couleurs : bleu, rouge et jaune.
Marque:  Fisherbrand™ 001.575-Y
Code produit. 13573120
  • 54.10€ / 5 pièces
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Barreaux d’agitation de forme octogonale à code couleur
  • À utiliser lorsque l’identification est d’une importance primordiale
  • Remarque : Les revêtements en PTFE colorés ne sont pas aussi inertes que le PTFE pur
Spécification
Spécification
Autoclavables
Jaune
0,5 in
3 in
75mm
Octaédrique
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
Récipients & cuves / agitateurs chauffants
13 mm
2/boîte