Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation octaédral en PTFE à code couleur
À utiliser quand une identification visuelle rapide est capitale. Le barreau d’agitation octaédral en PTFE à code couleur Fisherbrand™ est disponible en trois couleurs : bleu, rouge et jaune.
Marque:  Fisherbrand™ 001.522-B
Code produit. 11848912
  • 58.80€ / 10 pièces
Expédition estimée: 31-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Barreaux d’agitation de forme octogonale à code couleur
  • À utiliser lorsque l’identification est d’une importance primordiale
  • Remarque : Les revêtements en PTFE colorés ne sont pas aussi inertes que le PTFE pur
Spécification
Spécification
Autoclavables
Bleu
0,3125 in
0,875 in
22 mm
Octaédrique
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
Récipients & cuves / agitateurs chauffants
8 mm
5/boîte