Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation octaédral en PTFE à code couleur
À utiliser quand une identification visuelle rapide est capitale. Le barreau d’agitation octaédral en PTFE à code couleur Fisherbrand™ est disponible en trois couleurs : bleu, rouge et jaune.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.36000kg
Descripción
- Barreaux d’agitation de forme octogonale à code couleur
- À utiliser lorsque l’identification est d’une importance primordiale
- Remarque : Les revêtements en PTFE colorés ne sont pas aussi inertes que le PTFE pur
Especificaciones
1 po | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Rouge | |
8mm | |
Récipients et cuves / agitateurs chauffants | |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Octaédral |
PTFE | |
Barreau d’agitation | |
5/boîte | |
0,3125 po | |
Oui | |
25mm |