Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation octaédral en PTFE à code couleur
À utiliser quand une identification visuelle rapide est capitale. Le barreau d’agitation octaédral en PTFE à code couleur Fisherbrand™ est disponible en trois couleurs : bleu, rouge et jaune.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Code produit. 11582303
  • 25.60€ / 10 pièces
Expédition estimée: 31-07-2024
Description
  • Barreaux d’agitation de forme octogonale à code couleur
  • À utiliser lorsque l’identification est d’une importance primordiale
  • Remarque : Les revêtements en PTFE colorés ne sont pas aussi inertes que le PTFE pur
Spécification
Spécification
8 mm
0,3125 in
Rouge
Récipients et cuves / agitateurs chauffants
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Octaédrique
1,5 in
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
10/boîte
Oui
38 mm