Learn More
SHOWA™ Blue Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model 7555 EBT
Code produit. 17857331
Click to view available options
Dimensions:
11
L
M
S
XL
XS
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
Code produit. 17857331
Marque: SHOWA™ 755510XL
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A 100% nitrile disposable glove that is designed to reduce irritation and allergy risks, as well as provide chemical protection.
  • By chlorinating the glove, comfort is enhanced and the feeling of tackiness is removed.
  • The nitrile construction protects against chemical penetration and projection.
  • Free of latex, powder and silicone to prevent allergic reaction and skin irritation.
Spécification
Chlorinated Oui
Applications Industrial
Couleur Bleu
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Oui
Matériau Biodegradable Nitrile
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Dimensions XL
Épaisseur (impériale) 4,7 mil
Épaisseur (métrique) 0.12 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKPT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant Extended
Doublure Unlined
Modèle 7555 EBT
Longueur (impériale) 11,6 in
Longueur (métrique) 295 mm