Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Blue Heavy Duty Autoclavable SMS Muff Cover
This 50 g/m2 SMS Autoclavable Muff Cover provides a microbial barrier ideal for pharmaceutical production applications.
1502.66€ - 3073.61€
Spécification
Type de produit | Round Cover |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Type de bouchon | Elastic |
Couleur | Light Blue |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17904136
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP300-03 |
1.3 to 2.54 cm | 1.27 to 2.54 cm |
1502.66€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17974116
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP300-04 |
2.54 to 4.4 cm | 2.54 to 4.4 cm |
1502.66€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17934136
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP300-05 |
4.4 to 6.4 cm | 4.4 to 6.35 cm |
1707.56€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17994116
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP300-06 |
5.1 to 7 cm | 5.1 to 7 cm |
1878.32€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17924136
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP300-07 |
6.4 to 10.2 cm | 6.35 to 10.2 cm |
2049.08€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17934126
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP300-08 |
8.9 to 10.2 cm | 8.9 to 10.2 cm |
2202.76€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17944136
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP300-09 |
10.2 to 14 cm | 10.2 to 14 cm |
2305.21€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17954126
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP300-12 |
14 to 20.3 cm | 14 to 20.3 cm |
3073.61€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17954136
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP300-16 |
20.3 to 30.5 cm | 20.3 to 30.5 cm |
2134.45€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17944126
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP300-18 |
25.4 to 35.6 cm | 25.4 to 35.6 cm |
2177.14€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Eliminate the need for cutting sheets of sterilization wrapping materials and securing them with autoclave tape and rubber bands
- Cost effective, time saving approach standardizes the equipment preparation process, minimizes particulate generation, while also ensuring good aseptic technique upon removal after sterilization
- Eliminates autoclave tape residue
- Designed for autoclave cycles (121°C to 135°C)
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation and setup of equipment
- Hydrophobic and resists tearing and punctures
- Lint-free
- Manufactured and packaged in ISO certified cleanrooms
- Conveniently packaged: 100 covers per heat-sealed and labeled poly bag
- Certificates of Conformance sent with all shipments
- Made in USA
Spécification
Round Cover | |
Elastic | |
Single-use | |
Non-sterile |
Autoclavable | |
Light Blue | |
Reinforced Multicoated Plastic | |
121°C to 135°C |