Learn More
Buerkle™ Béchers en plastique gradués avec poignée
Code produit. p-8002928 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11921521
Marque: Buerkle™ 71040100
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PP pour être pratiquement indestructibles et très transparents. Béchers en plastique gradués avec poignée Buerkle™
  • Graduations en encre bleue permanente 
  • Translucide
  • Autoclavables jusqu’à 121°C 
  • Adapté aux denrées alimentaires
  • Poignée et bec verseur intégrés pour un versement sans goutte facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) de la base 40 mm
Diamètre (métrique) supérieur 50 mm
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau PP
À utiliser avec (application) Convient aux produits alimentaires
Hauteur (métrique) 80 mm
Comprend Poignée
Quantité Pièce
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Scale Échelle graduée bleue