Learn More
Buerkle™ Béchers en plastique gradués avec poignée
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Description
- Graduations en encre bleue permanente
- Translucide
- Autoclavables jusqu’à 121°C
- Adapté aux denrées alimentaires
- Poignée et bec verseur intégrés pour un versement sans goutte facile
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) de la base | 160 mm |
Diamètre (métrique) supérieur | 210 mm |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Convient aux produits alimentaires |
Hauteur (métrique) | 270 mm |
Comprend | Poignée |
Quantité | 6/boîte |
Type | Bécher |