Learn More
Hirschmann™ Class B Automatic Burettes with Lateral Glass Stopcock, Blue Graduation
Excellent for automatically dispensing measured amounts of chemical solutions in the laboratory. Hirschmann™ Class B Automatic Burettes with Blue Graduation are available in a range of capacities to fit your needs.
Marque: Hirschmann™ 3410160
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Conformes à la norme de pelletisation
- Schellbach
- Ligne courte
- Avec graduation bleue
- Conforme à la norme DIN EN ISO 385
- Robinet d’arrêt latéral en verre sans robinet d’arrêt intermédiaire
Spécification
10 mL | |
Verre | |
Flacon de stockage en verre transparent de 2 000 ml | |
Latéral | |
± 0,03 ml | |
Classe B. |
500 mm | |
0,02 mL | |
Bleu | |
Verre | |
Burette de titration automatique | |
DIN EN ISO 385 |