Learn More
Sièges bleus à 5 roues
259.00€ - 305.00€
Spécification
Capacité | 5 roulettes |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Couleur | Bleu |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11967834
|
mb2
AT1B1D1NE2D6016 |
540 mm |
305.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11987834
|
mb2
AT1B2D1NE2D6016 |
700 mm |
259.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Siège en tissu
- Assise et dossier large, confortable et ergonomique
- Grande résistance à l'abrasion
- Tissu lavable
- Assise/ dossier en mousse de polyuréthane injectée (45kg/m3), galette d'assise en bois moulé
- Tissu bleu en polypropylène
- Tissu noir, recouvert d'un enduit lavable
- Dossier réglable en profondeur et en inclinaison pour contact permanent
- Hauteur réglable par vérin pneumatique assurant un confort d'amortissement souple et progressif
- Piètement PVC 5 branches φ 610mm garnies de patins ou roulettes
- Accoudoirs et repose-pieds en option
- Bleu dossier réglable
Spécification
5 roulettes | |
1 de chaque | |
Bleu |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sièges bleus à 5 roues