Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier de transfert, grade BF 3, feuilles
Le papier de transfert Sartorius Stedim Biotech™ , Grade BF 3, en feuilles, est très pur et idéal pour le transfert et la chromatographie.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-520-200200N
Code produit. 15992800
  • 148.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Cette qualité de papier très pure est non seulement idéale pour le transfert et la chromatographie, mais également pour un large éventail d’applications d’absorption telles que celles courantes dans les sciences de la vie et le diagnostic.
  • Composé de linters de coton hautement purs pour un flux de tampon et des transferts uniformes.
  • Aucun additif pour éviter toute interférence pendant le transfert.
  • Le grade BF 3 est idéal pour augmenter et maintenir le transport du liquide à partir du tampon et comme réservoir tampon dans les méthodes de transfert capillaire et demi-sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Montée capillaire : 130 mm/10 min, poids : 330 g/m2, 100/boîte
0,76 mm
BF 3
200 mm
200 x 200 mm
Feuille
200 mm