Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier de transfert, grade BF 2, feuilles
Le papier de transfert Sartorius Stedim Biotech™, Grade BF 2, en feuilles, est très pur et idéal pour le transfert et la chromatographie.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-519-130210N
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.55000kg
Description
- Cette qualité de papier très pure est non seulement idéale pour le transfert et la chromatographie, mais également pour un large éventail d’applications d’absorption telles que celles courantes dans les sciences de la vie et le diagnostic.
- Composé de linters de coton hautement purs pour un flux de tampon et des transferts uniformes.
- Aucun additif pour éviter toute interférence pendant le transfert.
- Le grade BF 2 est idéal pour la préparation et le séchage de gel, le transfert capillaire à l’aide de techniques western, southern et demi-sec.
Spécification
130 x 120 mm | |
Montée capillaire : 70 mm/10 min, Poids : 195 g/m2, 100/boîte | |
0,35 mm | |
BF 2 |