Learn More
BD Ensemble de prélèvement sanguin Safety-Lok™
Code produit. 12389299
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 12389299
Marque: BD 367282
Utilisation pour prélèvements sanguins. L’ensemble de prélèvement sanguin BD Vacutainer™ Safety-Lok™ (50 ensembles) est fourni avec un couvercle de protection et de sécurité et un adaptateur Luer.
  • Comprend un couvercle de protection et de sécurité et un adaptateur Luer,
  • 21 G¾po, tubulure de 18 cm, verte
  • Recommandée pour les adultes
  • Une seule boîte se compose de 4 x 50 systèmes de prélèvement sanguin
  • Un système est nécessaire pour une paire de flacons d’hémoculture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système de prélèvement sanguin