Learn More
Fisherbrand™ Blocs pour bains secs numériques Fisherbrand™ Isotemp™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2,0 ml
15 ml
50 ml
No. of Places:
4
15
28
40
Conditionnement:
1 pièce
Description
Une grande variété de blocs pour toutes les applications
- Blocs en alliage d’aluminium
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Bains secs numériques et à écran tactile Thermo Scientific (pas de modèles compacts) |
| Matériau | Alliage d’aluminium |
| No. of Places | 28 |
| Type | Bloc |