Learn More
Fisherbrand™ Blocs pour bains secs numériques Fisherbrand™ Isotemp™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
No. of Places:
1
21
28
42
50
Conditionnement:
1 pièce
Description
Une grande variété de blocs pour toutes les applications
- Blocs en alliage d’aluminium
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Bains secs numériques et à écran tactile Thermo Scientific (pas de modèles compacts) |
| Matériau | Alliage d’aluminium |
| No. of Places | 42 |
| Type | Bloc |
| Comprend | 6 mm et 10 mm de diamètre |
| Diamètre (métrique) du puits | 32 x 6 mm, 21 x 10 mm de diamètre |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction