Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ BSA
Code produit. p-7229313 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
125 ml
200 mL
3 x 200 ml
Nom chimique ou matériau:
Blocker BSA
Conditionnement:
125mL
200mL
3 pièces
Code produit. 17992361
Marque: Thermo Scientific™ 37525X3
Edge
Blocker BSA est une solution purifiée à 10 % d’albumine de sérum bovin pour le blocage dans les méthodes de transfert western, ELISA, IHC et de détection des acides nucléiques.
Blocker BSA est une solution de 10 % (p/v) de BSA de haute qualité qui est utile pour saturer les sites de liaison des protéines en excès sur les membranes et les microplaques dans les essais immunologiques. Elle est le plus souvent diluée 10 fois (jusqu’à 1 % de BSA) dans le PBS 1X ou le TBS 1X pour les tests initiaux. Blocker BSA est généralement plus efficace que le lait écrémé pour les systèmes biotine-avidine car il contient une seule protéine purifiée dépourvue de biotine endogène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Blocker BSA
Description BSA de blocage en PBS (10X)
Concentration 10% BSA
À utiliser avec (application) Western Blot
Forme physique Liquide
Gamme de produits Blocker
Quantité 3 x 200 ml