Learn More
BLMH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | BLMH |
---|---|
Concentration | 0.21 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16863864
|
Proteintech
14941-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16853864
|
Proteintech
14941-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The normal physiological role of BLM hydrolase is unknown, but it catalyzes the inactivation of the antitumor drug BLM (a glycopeptide) by hydrolyzing the carboxamide bond of its B-aminoalaninamide moiety thus protecting normal and maligt cells from BLM toxicity.Spécification
BLMH | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
P70645, Q13867, Q8R016 | |
104184, 287552, 642 | |
BLMH Fusion Protein Ag6888 | |
Primary | |
-20°C | |
BLMH |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
BH, bleomycin hydrolase, BLM hydrolase, BLMH, BMH | |
Blmh | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |