Learn More
SCAT Blind Plugs for HPLC
Blind plugs for use with HPLC instruments.
Marque: SCAT 160501
36.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.00360kg
Description
Préparez-vous à la HPLC avec ces bouchons borgnes SCAT™.
Spécification
Bouchon borgne | |
6,35 mm | |
10 Paquets | |
Bouchons de sécurité et bouchons de sécurité pour déchets | |
Autoclavable |
Incolore | |
Systèmes HPLC/UHPLC | |
UNF 1/4 po 28G | |
PFA |