Learn More
SCAT Blind Plugs for HPLC
Blind plugs for use with HPLC instruments.
Marque: SCAT 160506
20.70 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Préparez-vous à la HPLC avec ces bouchons borgnes SCAT™.
Spécification
Bouchon borgne | |
Autoclavable | |
Systèmes HPLC/UHPLC | |
Bouchons de sécurité et bouchons de sécurité pour déchets |
Incolore | |
6,35 mm | |
NPT 1/8 po | |
PTFE |