Learn More
Sulfate de bléomycine, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Description
Bleomycin sulfate is used as a glycopeptide antibiotic. It is capable of inducing oxidative cleavage of the DNA backbone, leading to apoptosis and also degrades RNA, and has been reported to display selectivity for RNA over DNA. Bleomycin acts as a sclerosing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de bléomycine est utilisé comme antibiotique glycopeptide. Il est capable d’induire le clivage oxydatif de la colonne vertébrale de l’ADN, conduisant à l’apoptose et dégrade également l’ARN, et a été rapporté comme faisant preuve de sélectivité de l’ARN par rapport à l’ADN. La bléomycine agit comme agent sclérosant.
Solubilité
Soluble dans l’eau ou le DMSO
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Le sulfate de bléomycine est utilisé comme antibiotique glycopeptide. Il est capable d’induire le clivage oxydatif de la colonne vertébrale de l’ADN, conduisant à l’apoptose et dégrade également l’ARN, et a été rapporté comme faisant preuve de sélectivité de l’ARN par rapport à l’ADN. La bléomycine agit comme agent sclérosant.
Solubilité
Soluble dans l’eau ou le DMSO
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bleomycin sulfate |
Type | Bleomycin Sulfate |
Forme physique | Poudre |
Merck Index | 14,1318 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water or DMSO |
Couleur | Blanc |
Quantité | 10 mg |