Learn More
Interscience Mélangeur de laboratoire JumboMix 3 500 W CC
Code produit. 10283271
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 - 3500 mL
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10283271
Marque: Interscience 032230
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
JumboMix 3500 W CC permet un homogénéisation rapide et facile des grands échantillons. Grâce à sa grande porte avec fenêtre, il permet de contrôler en permanence votre mélange pour obtenir un résultat toujours parfait.
  • Vitesse, durée et force du mélange réglables
  • Extraction bactérienne optimale en moins de 60 secondes
  • Vitesse variable (1,5 - 3 - 4,5 - 6 coups/seconde)
  • Durée de mélange variable (1 seconde - 1 heure ou en cours d’exécution / comptage)
  • Mélange adapté à n’importe quel échantillon
  • Écran multifonctions pour un contrôle aisé
  • Arrêt des palettes côte à côte pour faciliter l’insertion du sachet
  • Fermeture Q-Tight pour empêcher toute fuite par le haut du sachet
  • Porte à ouverture complète (270°)
  • Palettes à clipser Click & Clean™
  • Les applications comprennent des tests de stérilité sur les produits jetables, des tests de trichinella sur le porc, la microbiologie, le mélange industriel, l’évaluation des risques etc.
Spécification
Ampérage 400 W
Type de produit Malaxeur
Tension 220 V
Alimentation électrique 220 V, 50 Hz
Hertz 50/60 Hz
Puissance (CV) 400 W
Puissance 400 W
Capacité (métrique) 200 - 3500 mL
Plage de volume (impériale) 0.35pt à 6.60 pt
Plage de volume (métrique) 200 ml à 37,50 L
Profondeur (impériale) 185.04in
Profondeur (métrique) 47 cm
Dimensions (L x l x H) 51.2 x 52.3 x 46.8 cm
Hauteur (impériale) 18.43in
Hauteur (métrique) 47 cm
Largeur (impériale) 20.16in
Largeur (métrique) 52 cm
Matériau de la base Acier inoxydable
Matériau du bac Acier inoxydable
Certifications/Conformité ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
Description JumboMix 3500 W CC permet le malaxage des échantillons jusqu’à 400 g ainsi qu’une extraction bactérienne optimale. Il est équipé d’une porte vitrée et d’un système de pales réglables breveté pour s’adapter aux matrices les plus complexes. JumboMix 3500 W CC est idéal pour le pooling d’échantillons.
À utiliser avec (application) JumboMix W CC est adapté pour le pooling d’échantillons dans les analyses de poudres de lait infantile, chocolat, viande hachée... Il est utilisé pour la recherche d’E. coli O157:H7, trichinella (modèle WarmMix), Salmonella spp, parasites Cryptosporidium et Giardia... JumboMix W CC est particulièrement conçu pour l’agroalimentaire et les instituts publics.
À utiliser avec (équipement) sample bag
Comprend Livré avec : 1 bac de sécurité, 1 cordon d’alimentation, 1 manuel d’utilisation, 1 notice simplifiée d'utilisation, 1 pack gratuit de sacs pour malaxeur
Modèle JumboMix 3500 W CC
Nbre de coups 1,5, 3, 4,5, 6 coups/s
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.