Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour BLC / CXCL13 de souris
Code produit. 17175709
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 17175709
Marque: Invitrogen™ EMCXCL13X5
ELISA
The Mouse BLC/CXCL13 ELISA quantitates Ms BLC in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms BLC. Principle of the method The Mouse BLC solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le lymphocyte B chimiotactique, cloné indépendamment et appelé Angie, est une chimiokine CXC fortement exprimée dans les follicules de la rate, les ganglions lymphatiques et les plaques de Peyer. Il favorise préférentiellement la migration des lymphocytes B (par rapport aux cellules T et aux macrophages), en stimulant apparemment l’afflux de calcium dans les cellules, et la chimiotaxie des cellules, exprimant le récepteur 1 de lymphomes de Burkitt (BLR-1). Il peut donc fonctionner lors de la migration des lymphocytes B vers les follicules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion O55038
Plage de dosage 1,37 pg/ml à 1 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 2 pg/ml
Plage d’étalonnage 2 pg/ml à 2 000 pg/ml
Description Kit ELISA BLC (CXCL13), 96 dosages, 1 kit, espèces de souris, conjugué HRP, méthode de détection colorimétrique, essai immuno-enzymatique lié conçu pour la quantification et la détection du BLC (CXCL13) dans des échantillons à l’aide d’un lecteur de microplaques
Substances à analyser détectables BLC (CXCL13), BLC de souris
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Méthode de détection Colorimétrique
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Chimiokine & récepteurs
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : CD30 de souris, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, éotaxine, éotaxine-2, Ligand Fas, fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL- 4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptine R, LEPTINE (OB), LIX, L-sélectine, lymphotactine, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 bêta, MIP-3 alpha, PF-4, P-sélectine, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suffisant pour 5 x 96 dosages
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 55985
Symbole de gène(s) Cxcl13
Espèces hôtes Souris
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Étalon, Chromogène, SAV-HRP, Concentrat de diluant de dosage, Solution d’arrêt, Tampon de lavage, Anticorps de détection biotinylé, Couvercles de plaques adhésives, Plaques à 96 puits pré-enduites
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Inflammation
Volume d’échantillon Plasma, 5 μl ; sérum, 5 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme 4631412M08Rik, ANGIE2, Angie, BCA-1, BLC, BLR1L, Scyb13
Cible Souris
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min