Learn More
BRAND™ Pipettes de mesure Blaubrand™ AR-GLAS™ classe AS, type 2
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes de mesure de type 2 et de classe AS AS BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ sont conformes aux normes ISO DIN EN 835. La valeur nominale s’affiche sur le dessus. Le numéro de lot et un certificat de lot connexe sont fournis dans l’emballage d’origine. Certificat individuel, certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande.
71.40€ - 168.00€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 835, ISO 1769 |
---|---|
Classe | AS |
Matériau | AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10382493
|
BRAND™
27816 |
Jaune | 0,5 ml | Néant |
92.15€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10796443
|
BRAND™
27819 |
Noir | 2 ml | Aucun |
71.40€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10621984
|
BRAND™
27817 |
Jaune | 1 ml | Néant |
71.40€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10169522
|
BRAND™
27818 |
Rouge | 1 ml | Aucun |
71.40€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10179522
|
BRAND™
27821 |
Rouge | 5 ml | Bouchon en coton |
85.80€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10201063
|
BRAND™
27822 |
Bleu | 5 ml | Bouchon en coton |
83.40€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10612944
|
BRAND™
27823 |
Orange | 10 ml | Bouchon en coton |
122.81€
12 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10622944
|
BRAND™
27824 |
Jaune | 20 ml | Bouchon en coton |
88.80€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10437353
|
BRAND™
27825 |
blanc | 25 ml | Bouchon en coton |
87.30€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10234873
|
BRAND™
27828 |
Noir | 2 ml | Bouchon en coton |
93.60€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10797214
|
BRAND™
27826 |
50 ml | Bouchon en coton |
168.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10316653
|
BRAND™
27827 |
Jaune | 1 ml | Bouchon en coton |
93.60€
12 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10476773
|
BRAND™
27820 |
2 ml, avec subdivisions de 0,1 ml. | Néant |
71.40€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15643957
|
BRAND™
27829 |
Rouge | 2 ml, avec subdivisions de 0,01 ml. | Néant |
102.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™.
- Type 2, avec valeur nominale en haut.
- Marquage DE-M.
- Classe AS.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 835.
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex. Délai de réponse : 5 secondes.
- Le numéro de lot et un certificat sont fournis dans l’emballage d’origine.
- Certificat individuel, certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande.
Spécification
DIN EN ISO 835, ISO 1769 | |
AS | |
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique |