Learn More
Brand™ Pipettes graduées en verre sodocalcique Blaubrand™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
:
Capacité : 10 ml ; Orange
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™
- Certifié DIN EN ISO 835
- Type 3 (zéro en haut)
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Délai d’attente : 5 secondes
Spécification
Spécification
| Calibré | Oui |
| Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 835 |
| Classe | AS |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Bleu |
| Graduations | 0,1 mL |
| Quantité | 12 paquet |
| Tolérance | 0,1 mL |
| Afficher plus |