Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en verre borosilicaté de classe A revêtue Blaubrand™ PURprotect™
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La couche de protection de la fiole jaugée de classe A en verre borosilicaté BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ permet de contenir les fragments de verre en cas de casse. Sa charge électrostatique n’est pas supérieure à celle des flacons en verre sans couche de protection. Le revêtement bleu clair n’empêche pas de distinguer le contenu.
86.35€ - 132.00€
Spécification
Étalonnage | Étalonné pour contenir |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Couleur | Transparent avec revêtement bleu clair |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Type de goulot | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Type de goulot | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10719375
|
BRAND™
36553 |
1 000 ml | 24/29 | Étroit | ±0.4 ml |
101.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10505125
|
BRAND™
36552 |
500 ml | 19/26 | Étroit | ± 0,25 ml |
132.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10440285
|
BRAND™
36548 |
50 ml | 14/23 | Large | ± 0,1 ml |
86.35€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10788805
|
BRAND™
36549 |
100 ml | 14/23 | Étroit | ± 0,1 ml |
94.45€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10709375
|
BRAND™
36550 |
200 ml | 14/23 | Étroit | ± 0,15 ml |
91.80€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10401055
|
BRAND™
36551 |
250 ml | 14/23 | Étroit | ± 0,15 ml |
102.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- En verre borosilicaté
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In).
- Le revêtement PUR enveloppe les fioles jaugées comme une peau protectrice. En cas de rupture, le revêtement de sécurité aide à contenir les fragments de verre.
- Sa charge électrostatique n’est pas supérieure à celle des flacons en verre sans couche de protection.
- Le revêtement bleu clair n’empêche pas de distinguer le contenu.
- La température de fonctionnement maximale à la chaleur sèche est 135°C (durée d’exposition < 30 min).
- L’autoclavage fréquent à 121°C réduit la protection contre les éclaboussures.
- Nettoyage jusqu’à 95°C max.
Spécification
Étalonné pour contenir | |
Polypropylène | |
Verre borosilicaté |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparent avec revêtement bleu clair | |
A |