Learn More
BRAND™ Pipettes avec poire en verre à un trait BLAUBRAND™, classe A, USP, certifiées
L’émail bleu à contraste élevé représente une combinaison optimale de résistance et de lisibilité
Marque: BRAND™ 30615
65.42 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En AR-GLAS™
- Géométrie en flux optimisée en basculement pour une distribution fiable des liquides à partir de la pipette
- Bords polis au feu pour plus de durabilité
- Disponibles dans toutes les tailles ISO de 0,5 à 100 ml
- Fourni avec le numéro de lot et un certificat de lot USP fourni dans l’emballage d’origine
Spécification
USP | |
AR-GLAStrade; | |
Pipette à poire |
A | |
25 ml |