Learn More
BRAND™ Pipette graduée BLAUBRAND™
La pipette graduée BLAUBRAND™ comprend un bouchon en coton.
Marque: BRAND™ 28415
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Type 3 (zéro en haut)
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Délai de réponse : 5 secondes
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant
Spécification
plusmn; 0,1 ml | |
DIN EN ISO 835 | |
TD, Ex | |
Oui | |
25 ml |
Oui | |
AS | |
AR-GLAStrade; | |
0,1 mL |