Learn More
BRAND™ Éprouvettes graduées de classe A, certifiées USP BLAUBRAND™
Éprouvettes graduées certifiées USP classe A
28.30€ - 144.48€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15734037
|
BRAND™
32820 |
25 ml | 0,5 ml |
28.30€
2 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15358286
|
BRAND™
32854 |
500 ml | 5 ml |
125.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15584409
|
BRAND™
32864 |
2000 ml | 20 ml |
144.48€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En verre borosilicaté 3.3 résistant aux produits chimiques, à faible coefficient de dilatation
- Disponibles dans toutes les tailles ISO de 5 à 2000 ml
- L’impression en émail bleu constitue une combinaison optimale de résistance et de lisibilité
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot USP inclus dans l’emballage d’origine
Spécification
A | |
Verre borosilicaté |